Få mere at vide
Tricarbonylnitrosylkobolt
Beskrivelse
Tricarbonylnitrosylcobalt anvendes som Co-metalorganisk prækursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricarbonylnitrosylcobalt |
| Smeltepunkt | -1 °C |
| Farve | Rød |
| Tæthed | 1.47 g/mL |
| Kogepunkt | 48,6 °C (55 °C (dekomponering)) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | Co(NO)(CO)3 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |