Få mere at vide
Tricarbonylnitrosylcobalt
Artikelnummer. 11302628
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11302628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023151.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14096-82-3
Tricarbonylnitrosylcobalt anvendes som Co-metalorganisk prækursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14096-82-3
MDL nummer MFCD00016014
Synonym cobalt tricarbonyl nitrosyl, tricarbonyl-nitrosyl-cobalt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricarbonylnitrosylcobalt
Smeltepunkt -1°C
Farve Rød
Tæthed 1.47 g/mL
Kogepunkt 48.6°C (55°C (decomposition))
Lugt Unpleasant
Lineær formel Co(NO)(CO)3
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.97
Fysisk form Væske