Få mere at vide
Tricarbonyldichlororuthenium(II)-dimer, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tricarbonyldichlororuthenium(II)-dimer bruges til at øge koagulationen og dæmpningen af sårbarhed over for fibrinolyse, modificere trombevækst eller -nedbrydning, forbedre fibrinogen som et substrat for thrombin og regulering af iontransport af gasotransmittere. Bruges også til forskellige farmakologiske undersøgelser. Det bruges som CO-donor til reaktive iltarter medieret bakteriedræbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer |
| CAS | 22594-69-0 |
| Molekylær formel | C6Cl4O6Ru2 |
| MDL nummer | MFCD00011528 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3466 |
| Synonym | corm-2, tricarbonyldichlororuthenium ii dimer, rucl2 co 3 2, dichlorotricarbonylruthenium ii dimer, carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| InChI nøgle | JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Vis mere |