Få mere at vide
Tricarballylsyre, 98%
Artikelnummer. 11479607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479607 5 g 5g
11489607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22103.06
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Det bruges som et alternativ til DMDHEU (formaldehydfrigørende tværbindingsmiddel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et alternativ til DMDHEU (formaldehyd-frigivende tværbindingsmiddel).
Opløselighed Opløseligt i vand (500 mg/ml ved 18
C), methanol og ether (°let).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-14-9
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00002723
InChI nøgle KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
IUPAC navn propan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tricarballylic acid
Smeltepunkt 157°C to 162°C
Mængde 5 g
Beilstein 1783567
Merck Index 14,9622
Opløselighedsinformation Soluble in water (500mg/ml at 18°C),methanol,and ether (slightly).
Formel vægt 176.12
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.