missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tricaprin, TRC

Artikelnummer. 30449558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449558 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7740101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tricaprin
CAS 621-71-6
Molekylær formel C33 H62 O6
Mængde 1 g
Synonym Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD
InChI formel InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(decanoyloxy)propyl decanoate
Molekylvægt (g/mol) 554.84
Formel vægt 554.4546
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.