Få mere at vide
Tricaprin 8000 μg/mL in Pyridine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314012
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30314012 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30314012 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREAY09010004PY
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricaprin
CAS 621-71-6
Analyt- eller komponentnavne Tricaprin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H62 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD
InChI formel InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(decanoyloxy)propyl decanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Pyridine
Molekylvægt (g/mol) 554.84
Mængde 5 ml
Formel vægt 554.4546 g/mol