Få mere at vide
Tricaprilin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1804
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricaprilin
CAS 538-23-8
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H50O6
Mængde 100 mg
Synonym Trioctanoin Glyceryl trioctanoate
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 470.68
Formel vægt 470.68
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration