Få mere at vide
Trikain metansulfonat, Mikromol™
Artikelnummer. 17971556
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17971556 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17971556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3272.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trikain Metanesulfonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricaine Methanesulfonate
CAS 886-86-2
Analyt- eller komponentnavne Tricaine Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
SMIL CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn ethyl 3-aminobenzoat; metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 261.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 261,0671 g/mol