Få mere at vide
Tricain Methanesulfonat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464163
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464163 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464163 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3272.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricaine Methanesulfonate
CAS 886-86-2
Analyt- eller komponentnavne Tricaine Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn ethyl 3-aminobenzoat; metanesulfonsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 261.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 261,0671 g/mol