Få mere at vide
Tributyrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11433511 1 L
11423511 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210311191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bruges som en leverbar kilde til naturligt butyrat. Tributyrin MP Biomedicals er glycerol, der er erstattet med 3 butyrlestere. Det inducerer differentiering af maligne celler, efterfulgt af stop af cellevækst og apoptose. Det hæmmer kraftigt væksten af og i
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
Molekylvægt (g/mol) 302.367
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Smeltepunkt -75 °C (litteratur)
Tæthed 1,032 g/ml (bogstaveligt)
Kogepunkt 287 °C til 288 °C (litteratur)
Brydningsindeks n20/D 1.435 (bogstaveligt)
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter; uopløseligt i vand.
Formel vægt 302.36
Procent renhed ≥96%
Fysisk form Væske