Tekniske data
| Smeltepunkt | -75°C (literature) |
| Tæthed | 1.032g/mL (Lit.) |
| Kogepunkt | 287°C to 288°C (literature) |
| Brydningsindeks | n20/D 1.435 (Lit.) |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol and ether; insoluble in water. |
| Formel vægt | 302.36 |
| Procent renhed | ≥96% |
| Fysisk form | Væske |