Få mere at vide
Tributyrin, 98,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11413511 250 mL
11403511 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210311183
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H26O6
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyrin
Farve Farveløs
Tæthed 1.032 g/mL
Mængde 250 mL
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
IUPAC navn 1,3-bis(butanoyloxy)propan-2-yl butanoate
Molekylvægt (g/mol) 302.37
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Formel vægt 302.36
Fysisk form Væske