Få mere at vide
Tributyrin, 98,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11403511 100 mL
11413511 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210311180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyrin
Farve Farveløs
Tæthed 1.032g/mL
Analyseprocentområde 0.984
Mængde 100 mL
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 302.367
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Formel vægt 302.36
Fysisk form Væske