Få mere at vide
Tributyrin, 97%
Artikelnummer. p-202519 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
Artikelnummer. 10387750
Brand: Thermo Scientific Acros 150881000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tributyrin, 97%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, butyrin, butyryl triglyceride, glycerol tributanoate, glycerol tributyrate, glyceroltributyrin, glyceryl tributyrate, propane-1,2,3-triyl tributyrate, tributin, tributyrin, tri-n-butyrin, 100mL, Liquid, 96% min. (GC), 02, 273, 305.0 deg.C to 310.0 deg.C | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00009392
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyrin
Navn note 98%
Smeltepunkt -75.0°C
Farve Klar farveløs til lysegul
Tæthed 1.0335g/mL
Kogepunkt 305.0°C to 310.0°C
Flammepunkt 173°C
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Brydningsindeks 1.4340 to 1.437
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Specifik vægtfylde 1.0335
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 302.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske