Få mere at vide
Tributyrin, 97%
Artikelnummer. 10387750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387750 100 mL Glasflaske 100ml
10163340 250 mL Glasflaske 250ml
10554264 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    252.65 DKK / 100ml
    Spare 47.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tributyrin, 97%, C15H26O6, CAS-nummer-60-01-5, butyrin, butyryltriglycerid, glyceroltributanoat, glyceroltributyrat, glyceroltributyrat, glyceryltributyrat, propan-1,2,3-triyltributyrat, tributin, tributyrin, tri-n-butyrin, 100 ml, Væske, 96% min. (GC), 02.273, 305,0 grader. C til 310,0 grader. C | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-01-5
Molekylær formel C15H26O6
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00009392
InChI nøgle UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC navn 2,3-di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyrin
Navn note 98%
Smeltepunkt -75,0 °C
Farve Klar farveløs til lysegul
Tæthed 1.0335g/mL
Kogepunkt 305,0 °C til 310,0 °C
Flammepunkt 173 °C
Infrarødt spektrum Konformer
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Brydningsindeks 1,4340 til 1,437
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Specifik vægtfylde 1.0335
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 302.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske