missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tributyltin Hydride (Stabilized), Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.10 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 112°C to 114°C/11 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009416 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane, Tributyltin hydride (stabilized) |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.06 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?