Få mere at vide
Tributyltin Chloride-d27, TRC
Artikelnummer. 30454836
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454836 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77381250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyltin chloride-d27
CAS 1257647-76-9
Molekylær formel C12 2H27 Cl Sn
Mængde 50 mg
Synonym Tributyltin chloride (D27), Tributyltin Chloride D27
InChI formel InChI=1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn chloro-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 352.67
Formel vægt 353.2518