missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tributyltin Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributyltin Acrylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1 |
| Formel vægt | 362.1268 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?