Få mere at vide
Tributyltin Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributyltin Acrylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1 |
| Formel vægt | 362.1268 |