Få mere at vide
Tributylphosphane Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Tributylphosphane Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributylphosphane oxide |
| CAS | 814-29-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tributylphosphane oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H27 O P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oseltamivir Phosphate Imp. H (EP), Oseltamivir Imp. H (EP), Oseltamivir Phosphate Impurity H, Oseltamivir Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCP(=O)(CCCC)CCCC |
| IUPAC navn | 1-dibutylphosphorylbutane |
| Vis mere |