Få mere at vide
Tributylphenyltin, TRC
Artikelnummer. 30452802
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30452802 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30452802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT772960500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylphenyltin
CAS 960-16-7
Molekylær formel C18 H32 Sn
Mængde 500 mg
Synonym Stannane, tributylphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Tin, tributylphenyl- (6CI, 7CI), Tributylphenylstannane (ACI), (Tributylstannyl)benzene, Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenyltin
InChI formel InChI=1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
IUPAC navn tributyl(phenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 367.16
Formel vægt 368.1526