Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tributylphenyltin |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1250g/mL |
| Kogepunkt | 125,0 °C til 128,0 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5Sn[(CH2)3CH3]3 |
| Brydningsindeks | 1,5150 til 1,5170 |
| Mængde | 10 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Tributylphenyltin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.