Få mere at vide
Tributylmethylammonium Dibutylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30456931
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456931 500 mg
30451106 100 mg
30454455 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30456931 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT773430500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 922724-14-9
Molekylær formel C21H48NO4P
Molekylvægt (g/mol) 409.6
Synonym Methyltributylammonium Dibutyl Phosphate
IUPAC navn dibutylfosfat; tributyl(methyl)azanium
SMIL CCCCOP(=O)([O-])OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Formel vægt 409.3321