Få mere at vide
Tributylhexadecylfosfoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributylhexadecylphosphonium Bromide |
| CAS | 14937-45-2 |
| Molekylær formel | C28H60BrP |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phosphonium','tributylhexadecyl-','bromide (8CI,9CI), Cetyltributylphosphonium bromide, Cyphos IL 162, Hexadecyltributylphosphonium bromide, PX 416B, TBHDPB, Tributylcetylphosphonium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC navn | tributyl(hexadecyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 507.65 |
| Formel vægt | 506.3616 |