Få mere at vide
Tributylethynylstannan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11396755 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315,088 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylethynylstannane
CAS 994-89-8
Farve Farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 70,0 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H28Sn
Brydningsindeks 1,4750 til 1,4770
MDL nummer MFCD00009420
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
InChI nøgle YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
IUPAC navn tributyl(ethynyl)stannan
Molekylvægt (g/mol) 315.088
PubChem CID 621176
Formel vægt 315.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske