Få mere at vide
Tributylboran, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731345 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10317980 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10731345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177101000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-56-5 , 109-99-9
Molekylær formel C12H27B
Molekylvægt (g/mol) 182.16
MDL nummer MFCD00009423
InChI nøgle CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC navn tributylboran
SMIL CCCCB(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylborane
Farve Farveløs til gul
Navn note 1M Solution in Tetrahydrofuran
Lineær formel [CH3(CH2)3]3B
Koncentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Tæthed 0.8470g/mL
Formel vægt 182.16
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.847
Mængde 100 mL
Flammepunkt −20°C
Fysisk form Løsning