Få mere at vide
Tributylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributylamine |
| CAS | 102-82-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C12 H27 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)CCCC |
| IUPAC navn | N,N-dibutylbutan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.35 |
| Vis mere |