Få mere at vide
Tributylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839620
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
40 kg
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839620 40 kg -
15809620 100 mL -
15819620 1 L -
15829620 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15839620 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8083589040
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-82-9
Tekniske data
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.78 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 216°C to 217°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)3N
MDL nummer MFCD00009431
Mængde 40 kg
Synonym Tributylamine, Tributylamine
Molekylvægt (g/mol) 185.35