Få mere at vide
Tributylamine, 99%
Artikelnummer. 11975171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11975171
Brand: Thermo Scientific Acros 139320100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-82-9
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.35
MDL nummer MFCD00009431
InChI nøgle IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC navn N,N-dibutylbutan-1-amin
SMIL CCCCN(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylamine
Smeltepunkt -70.0°C
Tæthed 0.7780g/mL
Kogepunkt 215.0°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel [CH3NCH2)3]3N
Brydningsindeks 1.4273 to 1.4293
Mængde 10 L
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Specifik vægtfylde 0.778
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viskositet 2.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 185.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske