Få mere at vide
Tributylamin, 99%
Artikelnummer. 10387053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387053 250 mL Glasflaske 250ml
10447340 100 mL Glasflaske 100ml
10133190 1 L Glasflaske 1 L
10377053 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11975171 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10387053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.04 DKK
    354.65 DKK / 250ml
    Spare 39.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-82-9
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.35
MDL nummer MFCD00009431
InChI nøgle IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC navn N,N-dibutylbutan-1-amin
SMIL CCCCN(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylamine
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 0.7780g/mL
Kogepunkt 215,0 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3NCH2)3]3N
Brydningsindeks 1,4273 til 1,4293
Mængde 250 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Specifik vægtfylde 0.778
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,08 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler, meget opløselige i alkohol og ether
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 185.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.