Få mere at vide
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Artikelnummer. 15635630 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15635630 2 L Glass Bottle 2 L
15648410 25 mL Glass Bottle 25ml
15625630 250 mL Glass Bottle 250ml
15615630 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15635630 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 4713132L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
≥98.5%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-82-9
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.355
MDL nummer MFCD00009431
InChI nøgle IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC navn N,N-dibutylbutan-1-amine
SMIL CCCCN(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributylamine
Smeltepunkt -70°C
Farve Colorless
Tæthed 0.778g/mL at 25°C
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 63°C (145.4°F)
Lugt Unpleasant
Emballage Glass Bottle
Lineær formel [CH3(CH2)3]3N
Mængde 2 L
FN nummer UN2542
Beilstein 1698872
Formel vægt 185.35g/mol
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid