Få mere at vide
Tributyl(vinyl)tin, TRC
Artikelnummer. 30457286
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457286 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7738151G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl(vinyl)tin
CAS 7486-35-3
Molekylær formel C14 H30 Sn
Mængde 1 g
Synonym Stannane','tributylethenyl- (9CI','ACI), Stannane','tributylvinyl- (8CI), Tin','tributylvinyl- (6CI), Tributylethenylstannane (ACI), (Ethenyl)tributyltin, (Tributylstannyl)ethene, (Tributylstannyl)ethylene, Ethenyltributylstannane, Tributyl(vinyl)stannane, Tributylvinylstannane, Tributylvinyltin, Vinyltributylstannane, Vinyltributyltin
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
IUPAC navn tributyl(ethenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 317.1
Formel vægt 318.1369