missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tributyl Trimellitate, TRC

Artikelnummer. 30454480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454480 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT886463250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl Trimellitate
CAS 1726-23-4
Molekylær formel C21 H30 O6
Mængde 250 mg
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid','tributyl ester (8CI,9CI), Trimellitic acid','tributyl ester (6CI), 1,2,4-Tributyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, Monocizer TBTM, Tri-n-butyl trimellitate, Tributyl trimellitate, Trimellitic acid tri-n-butyl ester, Tri-n-butyl Trimellitate
InChI formel InChI=1S/C21H30O6/c1-4-7-12-25-19(22)16-10-11-17(20(23)26-13-8-5-2)18(15-16)21(24)27-14-9-6-3/h10-11,15H,4-9,12-14H2,1-3H3
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCC)c(c1)C(=O)OCCCC
IUPAC navn tributyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 378.4593
Formel vægt 378.2042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.