Få mere at vide
Tributyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846580
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15846580 1 L -
15836580 500 mL -
15830511 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15846580 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-73-8
Tekniske data
Smeltepunkt −79°C (lit.)
Tæthed 0.979 g/mL at 25°C
Kogepunkt 180°C to 183°C/22 mmHg
Molekylær formel (CH3(CH2)3O)3PO
MDL nummer MFCD00009436
Mængde 1 L
Synonym TBP, TBP, TBPA, TBP, TBPA
Molekylvægt (g/mol) 266.31