Få mere at vide
Tributylphosphat, BAKER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588834 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 15588834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. W43207
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-04-2027
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl Phosphate
CAS 126-73-8
Flammepunkt 120,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H27O4P
MDL nummer MFCD00009436
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 0.98kg
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
InChI nøgle STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
IUPAC navn tributylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 266.32
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
Formel vægt 266.32
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate