Få mere at vide
Tributylphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-202409 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: According to the Federal Republic of Germany's Export Control Regulations and the German Chemical Companies Association (VCI), we must obtain a customer declaration for each customer before supplying
Artikelnummer. 10173990
Brand: Thermo Scientific Acros 169930010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: According to the Federal Republic of Germany's Export Control Regulations and the German Chemical Companies Association (VCI), we must obtain a customer declaration for each customer before supplying
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-73-8
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
MDL nummer MFCD00009436
InChI nøgle STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC navn tributylphosphat
SMIL CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt -79.0°C
Tæthed 0.9790g/mL
Kogepunkt 289.0°C
Flammepunkt 146°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3O]3P(O)
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250
Mængde 1 L
Beilstein 01,II,397
Merck Index 15,9781
Specifik vægtfylde 0.979
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
Viskositet 3.5 mPa.s (25°C)
Formel vægt 266.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.