Få mere at vide
Tributylphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173990 1 L Glasflaske 1 L
10337540 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11975141 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: According to the Federal Republic of Germany's Export Control Regulations and the German Chemical Companies Association (VCI), we must obtain a customer declaration for each customer before supplying
Artikelnummer. 10173990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169930010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: According to the Federal Republic of Germany's Export Control Regulations and the German Chemical Companies Association (VCI), we must obtain a customer declaration for each customer before supplying
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-73-8
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
MDL nummer MFCD00009436
InChI nøgle STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC navn tributylphosphat
SMIL CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt -79,0 °C
Tæthed 0.9790g/mL
Kogepunkt 289,0 °C
Flammepunkt 146 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3O]3P(O)
Brydningsindeks 1,4230 til 1,4250
Mængde 1 L
Beilstein 01,II,397
Merck Index 15,9781
Specifik vægtfylde 0.979
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ketoner, ætere, benzen, kulstofdisulfid og de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 3,5 mPa (25 °C)
Formel vægt 266.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.