missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate), Mikromol™
Beskrivelse
Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate) |
| CAS | 343599-72-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H30 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tributyl Acetylcitrate Imp. B (EP) (E-Isomer), Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl (E)-Aconitate, Tributyl Acetylcitrate Impurity B as (E)-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O6/c1-4-7-10-22-16(19)13-15(18(21)24-12-9-6-3)14-17(20)23-11-8-5-2/h13H,4-12,14H2,1-3H3/b15-13+ |
| SMIL | O=C(/C=C(C(OCCCC)=O)\CC(OCCCC)=O)OCCCC |
| IUPAC navn | tributyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?