Få mere at vide
Tributylcitrat, TRC
Artikelnummer. 30449219
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30449219 500 g
1 options
Artikelnummer. 30449219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT773395500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl citrate
CAS 77-94-1
Molekylær formel C18 H32 O7
Mængde 500 g
Synonym Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83
InChI formel InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
SMIL CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
IUPAC navn Tributyl 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Formel vægt 360.2148