Learn More
Tributyl Citrate, Sigma-Aldrich™
Descripción
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with Less Hazardous Chemical Syntheses.
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | -20°C |
| Density | 1.04 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 169°C to 171°C/1 hPa |
| Molecular Formula | HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2 |
| MDL Number | MFCD00027217 |
| Quantity | 1 L |
| Synonym | Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester, Tributyl citrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Grade | Research |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?