Få mere at vide
Tributylcitrat, 99+%
Artikelnummer. 10168230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10168230 1 kg Glasflaske 1kg
10023823 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10168230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421440010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-94-1
Molekylær formel C18H32O7
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00027217
InChI nøgle ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC navn tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl citrate
Surhed 0.02% max. (as citric acid)
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.0420g/mL
Kogepunkt 325°C
Flammepunkt 157°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Brydningsindeks 1.4430 to 1.446
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 1565
Specifik vægtfylde 1.042
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viskositet 31.9 mPa.s (25°C)
Formel vægt 360.45
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske