Få mere at vide
Tributylborat, 98%
Artikelnummer. 10347260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347260 500 mL Glasflaske 500ml
10387210 100 mL Glasflaske 100ml
11945161 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177195000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-74-4
InChI nøgle LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC navn tributylborat
SMIL B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl borate
Smeltepunkt -70,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8530g/mL
Kogepunkt 230,0 °C til 235,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H27BO3
Lineær formel (CH3CH2CH2CH2O)3B
Brydningsindeks 1,4080 til 1,4100
Mængde 500 mL
Beilstein 01,II,398
Fieser 13,326
Specifik vægtfylde 0.853
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: blandet med de fleste almindelige organiske væsker
Molekylvægt (g/mol) 230.15
Formel vægt 230.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske