Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributyl borate |
| Smeltepunkt | -70,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8530g/mL |
| Kogepunkt | 230,0 °C til 235,0 °C |
| Flammepunkt | 93 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3CH2CH2CH2O)3B |
| Vis mere |