Få mere at vide
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10282432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10282432 1g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10282432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Navn note 90%
CAS 53911-92-5
Farve Colorless
Tæthed 1.0690g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C17H36Sn
Lineær formel [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD01863649
Mængde 1 g
Synonym tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
InChI nøgle XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
IUPAC navn tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 359.185
PubChem CID 2734722
Formel vægt 359.18
Procent renhed ≥88%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.