Få mere at vide
Tribufoer 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309220
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309220 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309220 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010372ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribufos
CAS 78-48-8
Analyt- eller komponentnavne Tribufos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H27 O P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tribufos (DEF)
InChI formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMIL CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
IUPAC navn 1-bis(butylsulfanyl)fosforsulfanylbutan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 314.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 314.0962 g/mol