Få mere at vide
Tribromofluoromethan, 99%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11458910
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458910 50 g 50g
11459286 5 g 5g
11469286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18124.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270,721 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-54-8
Molekylær formel CBr3F
Molekylvægt (g/mol) 270.721
MDL nummer MFCD00000366
InChI nøgle IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
IUPAC navn tribrom(fluor)methan
SMIL C(F)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromofluoromethane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -74 °C
Tæthed 2.765
Kogepunkt 106 °C til 107 °C
Flammepunkt Ingen
Lineær formel FCBr3
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 50 g
Beilstein 1732796
Formel vægt 270.72
Procent renhed 99%