Få mere at vide
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422339 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1372
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
MedChemExpress Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromoethyl alcohol
CAS 75-80-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C2H3Br3O
Mængde 1 g
Synonym 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan
Opløselighedsinformation Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM)
SMIL BrC(Br)(Br)CO
Molekylvægt (g/mol) 282.76
Formel vægt 282.76
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation