Få mere at vide
Tribromoacetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30041385
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041385 10 mg
30041090 2.5 mg
30040521 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77170010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75519-19-6
Molekylær formel C2 Br3 N
Molekylvægt (g/mol) 277.74
Synonym Acetonitrile, 2,2,2-tribromo-, Acetonitrile, tribromo- (9CI), 2,2,2-Tribromoacetonitrile, Tribromoacetonitrile
IUPAC navn 2,2,2-tribromoacetonitrile
SMIL BrC(Br)(Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribromoacetonitrile
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2Br3N/c3-2(4,5)1-6
Formel vægt 274.7581