Få mere at vide
Tribenzyltin chloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394869
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394869
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071201.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3151-41-5
Molekylær formel C21H21ClSn
Molekylvægt (g/mol) 427.559
MDL nummer MFCD00014431
InChI nøgle PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
PubChem CID 18470
IUPAC navn tribenzyl(chloro)stannane
SMIL C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribenzyltin chloride
Smeltepunkt 143°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 427.54
Fysisk form Powder