Få mere at vide
Tribenzylfosfin
Artikelnummer. 11331228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331228 25 g 25g
11321228 1 g 1g
11341228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010173.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 7650-89-7 | C21H21P | 304,37 g/mol
Tribenzylphosphin anvendes som en co-katalysator ved fremstilling af coumarinderivater via nikkel-katalyseret cycloaddition, copolymerisationsreaktioner, Rh-katalyserede hydroformyleringsreaktioner, fremstilling af substituerede allylaminer ved tre-komponent kobling af alkyner, iminer og organoboraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7650-89-7
Molekylær formel C21H21P
Molekylvægt (g/mol) 304.37
MDL nummer MFCD00014439
InChI nøgle IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
PubChem CID 82101
IUPAC navn tribenzylphosphan
SMIL C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribenzylphosphine
Smeltepunkt 93 °C til 99 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 183 °C til 185 °C (0,2 mmHg)
Lineær formel (C6H5CH2)3P
Mængde 25 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 304.37
Fysisk form Krystallinsk